missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(±)-Atovaquone Impurity C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Atovaquone Impurity C |
| CAS | 1809464-27-4 |
| Molekylformel | C22 H17 Cl O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-[4-(4-Chlorophenyl)-3-cyclohexen-1-yl]-3-hydroxy-1,4-naphthalenedione, 2-[(1RS)-4-(4-Chlorophenyl)cyclohex-3-en-1-yl]-3-hydroxynaphthalene-1,4-dione, Atovaquone Imp. C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H17ClO3/c23-16-11-9-14(10-12-16)13-5-7-15(8-6-13)19-20(24)17-3-1-2-4-18(17)21(25)22(19)26/h1-5,9-12,15,26H,6-8H2 |
| LEDER | OC1=C(C2CCC(=CC2)c3ccc(Cl)cc3)C(=O)c4ccccc4C1=O |
| IUPAC-namn | 2-[4-(4-chlorophenyl)cyclohex-3-en-1-yl]-3-hydroxynaphthalene-1,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.82 |
| Formel vikt | 364.0866 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?