Läs mer
Atovaquone, LoGiCal
Produktkod. 30459605
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459605 10 mg
1 options
Produktkod. 30459605 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3007.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atovaquone
CAS 95233-18-4
Analyt- eller komponentnamn Atovaquone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H19 Cl O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Atovaquone, 2-[trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl]-3-hydroxynaphthalene-1,4-dione, 566C80
InChI formel InChI=1S/C22H19ClO3/c23-16-11-9-14(10-12-16)13-5-7-15(8-6-13)19-20(24)17-3-1-2-4-18(17)21(25)22(19)26/h1-4,9-13,15,26H,5-8H2/t13-,15-
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC1=C([C@@H]2CC[C@H](CC2)c3ccc(Cl)cc3)C(=O)c4ccccc4C1=O
IUPAC-namn 2-[4-(4-klorofenyl)cyklohexyl]-3-hydroxynaftalen-1,4-dion
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 366.84
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 366,1023 g/mol