Läs mer
Atovaquone, Thermo Scientific™
Produktkod. 17575545 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17575545 250 mg
17565545 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17575545 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 468762500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 95233-18-4
Molekylformel C22H19ClO3
Molekylvikt (g/mol) 366.84
MDL-nummer 00889188
InChI-nyckel BSJMWHQBCZFXBR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 3-[4-(4-klorfenyl)cyklohexyl]-4-hydroxi-1,2-dihydronaftalen-1,2-dion
LEDER OC1=C(C2CCC(CC2)C2=CC=C(Cl)C=C2)C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atovaquone
Förpackning Glasflaska
Analyscertifikat Tillgänglig
Fysisk form Pulver
Färg Gul till mörkgul
Smältpunkt 221 °C till 225 °C
Löslighet Löslig i THF; Lätt löslig i aceton; Olöslig i metanol och vatten