Läs mer
Atovaquone, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7238590 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 17575545
Brand: Thermo Scientific Acros 468762500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Kemiska identifierare
CAS 95233-18-4
Molekylformel C22H19ClO3
Molekylvikt (g/mol) 366.84
MDL-nummer 00889188
InChI-nyckel BSJMWHQBCZFXBR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 3-[4-(4-klorfenyl)cyklohexyl]-4-hydroxi-1,2-dihydronaftalen-1,2-dion
LEDER OC1=C(C2CCC(CC2)C2=CC=C(Cl)C=C2)C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atovaquone
Förpackning Glasflaska
Analyscertifikat Available
Fysisk form Pulver
Färg Gul till mörkgul
Smältpunkt 221 °C till 225 °C
Löslighet Soluble in THF; Slightly soluble in acetone; Insoluble in methanol and water