Läs mer
Atovaquone, TRC
Product Code. 30335808
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
Product Code. Kvantitet
30335808 250 mg
1 options
Product Code. 30335808 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA793500250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Atovaquone
CAS 95233-18-4
Molekylformel C22 H19 Cl O3
Kvantitet 250 mg
Synonym Atovaquone, 2-[trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl]-3-hydroxynaphthalene-1,4-dione, 1,4-Naphthalenedione, 2-[trans-4-(4-chlorophenyl)cyclohexyl]-3-hydroxy-, 1,4-Naphthalenedione, 2-[4-(4-chlorophenyl)cyclohexyl]-3-hydroxy-, trans-, 2-[trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl]-3-hydroxy-1,4-naphthalenedione, 566C, 566C80, Acuvel, BW 556C-80, BW 566C, Mepron, Mepron (antipneumocystic), Meprone, Samtirel, Wellvone
InChI formel InChI=1S/C22H19ClO3/c23-16-11-9-14(10-12-16)13-5-7-15(8-6-13)19-20(24)17-3-1-2-4-18(17)21(25)22(19)26/h1-4,9-13,15,26H,5-8H2/t13-,15-
LEDER OC1=C([C@@H]2CC[C@H](CC2)c3ccc(Cl)cc3)C(=O)c4ccccc4C1=O
IUPAC-namn 2-[4-(4-klorofenyl)cyklohexyl]-3-hydroxynaftalen-1,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 366.84
Formel vikt 366.1023