Läs mer
Melford ATP
Beskrivning
Ett essentiellt nukleotidtrifosfat med en mängd olika roller i energimetabolism, signaltransduktion och nukleinsyrametabolism.
Ett essentiellt nukleotidtrifosfat med en mängd olika roller i energimetabolism, signaltransduktion och nukleinsyrametabolism.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | C10H14N5Na2O13P3-3H2O |
| CAS | 51963-61-2 |