Läs mer
MedChemExpress ATP
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 507.18 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| Renhet | 98.0% |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 100 mg/mL (197.17 mM) |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| CAS | 56-65-5 |
| Synonym | Adenosine 5'-triphosphate |