Läs mer
MedChemExpress ATP
Produktkod. 16472306
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16472306 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 16472306 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYB2176
MedChemExpress ATP (Adenosine 5'-triphosphate) is a central component of energy storage and metabolism in vivo. ATP provides the metabolic energy to drive metabolic pumps and serves as a coenzyme in cells. ATP is an important endogenous signaling molecule in immunity and inflammation.
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 507.18 g/mol
Produkttyp Natural Products
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Frakt skick Room temperature
Renhet 98.0%
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (197.17 mM)
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
CAS 56-65-5
Synonym Adenosine 5'-triphosphate