Läs mer
Tocris Bioscience™ ATP disodium salt
Beskrivning
P2 purinoceptor agonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ATP disodium salt |
| CAS | 987-65-5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C10H14N5Na2O13P3 |
| Formel vikt | 551.14 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 551.145 |