Läs mer
MedChemExpress ATP-polyamine-biotin
Produktkod. p-200104499
Encompass_Preferred
Kvantitet:
1 mg
5 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. 16492409
Brand: MedChemExpress HYD0183
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress ATP-polyamine-biotin, the first cell-permeable ATP analogue, is an efficient kinase cosubstrate. ATP-polyamine-biotin promotes biotin labeling of kinase substrates in live cells.
Specifikationer
Kvantitet 1 mg
Produkttyp Biochemical Assay Reagents
Innehåll och lagring 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Frakt skick Room temperature
CAS 1800401-93-7
Molekylvikt (g/mol) 945.85 g/mol
Löslighet H2O : 6 mg/mL (6.34 mM; Need ultrasonic and warming)
Mål HBV
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.