Läs mer
Invitrogen™ ATP Lösning (10 mM)
Produktkod. 10023013
Change view
Kvantitet:
500μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10023013 500μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10023013 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PV3227
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
ATP Lösning (10 mM)
ATP är en väsentlig komponent för kinasanalyser med användning av LanthaScreen™ Teknologi. Invitrogen's ATP är 10 mM i vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring ATP skickas på torris och bör förvaras vid -20 °C.
Analysera Biokemisk terbiumfosfospecifik aktivitet, Biokemisk europiumfosfospecifik aktivitet
Frakt skick Torr is
Koncentration 10 mM
Etikett eller färgämne Omärkt
Kvantitet 500μ L