Läs mer
Novus Biologicals™ ATP11C Overexpression Lysate
Produktkod. 18079246 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18079246 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18079246 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP205133
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
The ATP11C Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_775965. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens ATP11C, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only