missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ATP13A2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
2175.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | ATP13A2 |
|---|---|
| Koncentration | 0.75 mg/mL |
| Utspädning | Western Blot 2ug/ ml, Simple Western 1:100, Immunohistochemistry 10 ug/ml |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Klassificering | Polyclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18057483
|
Novus Biologicals
NB110-41486SS |
0.025 mL |
2175.00 SEK
25µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
ATP13A2 Polyclonal specifically detects ATP13A2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry.Specifikationer
| ATP13A2 | |
| Western Blot 2ug/ ml, Simple Western 1:100, Immunohistochemistry 10 ug/ml | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Cancer, Neurodegeneration, Neuroscience, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction | |
| Tris-Glycine and 0.15M NaCl with 0.05% Sodium Azide | |
| ATPase type 13A2, EC 3.6.3, EC 3.6.3.-, EC 3.6.3.5, EC 3.6.3.8, FLJ26510, HSA9947, KRPPD, PARK9putative ATPase, Parkinson disease (autosomal recessive) 9 (Kufor-Rakeb syndrome), probable cation-transporting ATPase 13A2 | |
| ATP13A2 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
| 0.75 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| Q9NQ11 | |
| 23400 | |
| A synthetic peptide made to an internal region of the human ATP13A2 protein (within residues 200-300). [Swiss-Prot# Q9NQ11] | |
| Primary | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel