Läs mer
ATPB Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 9A1O2, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
1955.00 SEK - 4825.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | ATPB |
|---|---|
| Klona | 9A1O2 |
| Utspädning | Western Blot, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18344496
|
Novus Biologicals
NBP3-15354-20UL |
20 μg |
1955.00 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18321894
|
Novus Biologicals
NBP3-15354-100UL |
100 μg |
4825.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
ATPB Monoclonal antibody specifically detects ATPB in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifikationer
| ATPB | |
| Western Blot, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| ATP synthase subunit beta, mitochondrial, ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, beta polypeptide, ATPMB, ATPSBmitochondrial ATP synthase beta subunit, EC 3.6.3, EC 3.6.3.14, MGC5231, mitochondrial ATP synthetase, beta subunit | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human ATPB (P06576). | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 9A1O2 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction | |
| PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3 | |
| 506 | |
| IgG | |
| Affinity purified |