Läs mer
Novus Biologicals™ ATPBD4 Overexpression Lysate
Produktkod. 18274205 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
:
0.1mg
Produktkod.
18274205 0.1mg
1 options
Produktkod. 18274205 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL107851
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The ATPBD4 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC29471 and based on accession number NM_865. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens ATP binding domain 4 (ATPBD4), transcript variant 1, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only