Läs mer
Atpenin A5, MP Biomedicals™
Produktkod. 15917305 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15917305 1 mg 1mg
1 options
UN3462
Produktkod. 15917305 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0218335701
UN3462
Mitokondriellt komplex II (succinatdehydrogenas eller succinat:ubikinonoxidoreduktas) kopplar oxidationen av succinat till fumarat med reduktionen av kinon till kinol. Det är en medlem av Krebs-cykeln.
  • Mycket selektiv förening, mitokondriekomplex II-hämmare för ubikinonbindningsställe, stimulerar mitokondriella kanaler
  • Visar anti-ischemiska och hjärtskyddande effekter in vivo
  • Används i Krebs-cykeln för att fumarera med reduktionen av kinon till kinol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atpenin A5
CAS 119509-24-9
Synonym FO 125A5, atpenin A5, Antibiotikum FO 125A5, Atpenin A5 (syntetisk), (2S,4S,5R)-5,6-Dikloro-1-(2,4-dihydroxi-5,6-dimetoxipyridin-3-yl)-2,4-dimetyl-1-hexanon,4S,2 R)-1-(2,4-dihydroxi-5,6-dimetoxi-3-pyridinyl)-2,4-dimetyl-5,6-diklor-1-hexanon, 3-[(2S,4S,5R)-5,6-diklor-2,4-dimetyl-1-oxohexyl]-4-hydroxi)-5,2(in-dioxi)-5,2(in-dioxi)
Kvantitet 1 mg
Smältpunkt 83 °C till 85 °C
Frakt skick -20 °C
Molekylformel C15H21Cl2NO5
Färg Vitt
Renhet 96.1
Molekylvikt (g/mol) 366.2, 366.24
InChI-nyckel OVULNOOPECCZRG-CIUDSAMLSA-N
LEDER COC1=C(OC)C(=O)C(C(=O)[C@@H](C)C[C@H](C)[C@@H](Cl)CCl)=C(O)N1
IUPAC-namn 3-[(2S,4S,5R)-5,6-dichloro-2,4-dimethylhexanoyl]-2-hydroxy-5,6-dimethoxy-1,4-dihydropyridin-4-one
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Iodo-2'-deoxyuridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1A
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Iodo-2'-deoxyuridine