Läs mer
Tocris Bioscience™ ATPgammaS tetralithium salt
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18094552
Change view
:
10mg
Produktkod.
18094552 10mg
1 options
Produktkod. 18094552 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4080/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Non-selective P2 agonist; analog of ATP (Cat. No. 3245)
ATPγS tetralithium salt is a P2 purinergic receptor agonist. Nonhydrolyzable analog of ATP (Cat. No. 3245).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Produkttyp ATPγS tetralithium salt
Renhet >90%
Molekylvikt (g/mol) 546.98
Product is intended for laboratory research use only