missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Atractylenolide II, MedChemExpress

Produktkod. 16488888
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16488888 10 mg
16454787 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16488888 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0202

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Atractylenolide II is a sesquiterpene compound isolated from the dried rhizome of Atractylodes macrocephala (Baizhu in Chinese); anti-proliferative activity.

Atractylenolide II is a sesquiterpene compound isolated from the dried rhizome of Atractylodes macrocephala (Baizhu in Chinese)

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Atractylenolide II
CAS 73069-14-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H20O2
Kvantitet 10 mg
Synonym Asterolide
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (430.44 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(C)=C(C[C@@]23[H])[C@@](C[C@@]3(C)CCCC2=C)([H])O1
Molekylvikt (g/mol) 232.32
Formel vikt 232.32
Procent renhet 99.91%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.