Läs mer
Atractylenolide III, MedChemExpress
Beskrivning
Atractylenolide III is a major component of Atractylodes rhizome can induce apoptosis of the lung carcinoma cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Atractylenolide III |
| CAS | 73030-71-4 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H20O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | ICodonolactone 8β-Hydroxyasterolide |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (201.35 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C(C)=C(C[C@@]23[H])[C@@](C[C@@]3(C)CCCC2=C)(O)O1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.32 |
| Visa mer |