Läs mer
Atrakurium Besilate, Mikromol™
Beskrivning
Atracurium Besilate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Atracurium besilate |
| CAS | 64228-81-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Atracurium besilate |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C53 H72 N2 O12 . 2 C6 H5 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Atracurium besilate, 2,2'-[pentane-1,5-diylbis[oxy(3-oxopropane-1,3-diyl)]]bis[1-(3,4-dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinium] dibenzenesulfonate, Isoquinolinium, 2,2'-[1,5-pentanediylbis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-, benzenesulfonate (1:2)Isoquinolinium, 2,2'-[1,5-pentanediylbis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-, dibenzenesulfonate (9CI), Atracurium besilate, Atracurium besylate, Atracurium dibesilate, Atracurium dibesylate, BW 33A, Tracrium, Tracur, Wellcome 33A74 |
| InChI formel | InChI=1S/C53H72N2O12.2C6H6O3S/c1-54(22-18-38-32-48(62-7)50(64-9)34-40(38)42(54)28-36-14-16-44(58-3)46(30-36)60-5)24-20-52(56)66-26-12-11-13-27-67-53(57)21-25-55(2)23-19-39-33-49(63-8)51(65-10)35-41(39)43(55)29-37-15-17-45(59-4)47(31-37)61-6;2*7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h14-17,30-35,42-43H,11-13,18-29H2,1-10H3;2*1-5H,(H,7,8,9)/q+2;;/p-2 |
| LEDER | COc1ccc(CC2c3cc(OC)c(OC)cc3CC[N+]2(C)CCC(=O)OCCCCCOC(=O)CC[N+]4(C)CCc5cc(OC)c(OC)cc5C4Cc6ccc(OC)c(OC)c6)cc1OC.[O-]S(=O)(=O)c7ccccc7.[O-]S(=O)(=O)c8ccccc8 |
| IUPAC-namn | bensensulfonat; 5-[3-[1-[(3,4-dimetoxifenyl)metyl]-6,7-dimetoxi-2-metyl-3,4-dihydro-1H-isokinolin-2-ium-2-yl]propanoyloxi]pentyl 3-[1-[(3,4-dimetoxifenyl)metyl]-6,7-dimetoxi-2-metyl-3,4-dihydro-1H-isokinolin-2-ium-2-yl]propanoat |
| Visa mer |