Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Atracuriumbesylat, 96 %
Produktkod. 15668735 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15668735 1 g 1g
15678735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15668735 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 461470010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 64228-81-5 | C53H72N2O12·2C6H5O3S | 1243,49 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64228-81-5
Molekylformel C53H72N2O12·2C6H5O3S
Molekylvikt (g/mol) 1243.49
InChI-nyckel XXZSQOVSEBAPGS-UHFFFAOYSA-L
Synonym atracurium besylate, atracurium besilate, tracrium, atracurii besilas, besilate d'atracurium, besilato de atracurio, tracrium preservative free, atracurii besilas inn-latin, bw 33a
PubChem CID 47320
ChEBI CHEBI:2915
IUPAC-namn bensensulfonat; 5-[3-[1-[(3,4-dimetoxifenyl)metyl]-6,7-dimetoxi-2-metyl-3,4-dihydro-lH-isokinolin-2-ium-2-yl]propanoyloxi]pentyl 3-[1-[(3,4-dimetoxifenyl)metyl]-6,7-dimetoxi-2-metyl-3,4-dihydro-lH-isokinolin-2-ium-2-yl]propanoat
LEDER C[N+]1(CCC2=CC(=C(C=C2C1CC3=CC(=C(C=C3)OC)OC)OC)OC)CCC(=O)OCCCCCOC(=O)CC[N+]4(CCC5=CC(=C(C=C5C4CC6=CC(=C(C=C6)OC)OC)OC)OC)C.C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-].C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atracurium besylate
Smältpunkt 90.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (mix of isomers) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 1243.49
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.