Läs mer
Atracurium Besylate, TRC
Produktkod. 30136647
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136647 100 mg
30010020 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136647 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA794500100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64228-81-5
Molekylformel C53 H72 N2 O12 . 2 C6 H5 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 1243.48
Synonym Atracurium besilate, 2,2'-[pentane-1,5-diylbis[oxy(3-oxopropane-1,3-diyl)]]bis[1-(3,4-dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinium] dibenzenesulfonate, Isoquinolinium, 2,2'-[1,5-pentanediylbis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-, benzenesulfonate (1:2)Isoquinolinium, 2,2'-[1,5-pentanediylbis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-, dibenzenesulfonate (9CI), Atracurium besilate, Atracurium besylate, Atracurium dibesilate, Atracurium dibesylate, BW 33A, Tracrium, Tracur, Wellcome 33A74
IUPAC-namn bensensulfonat; 5-[3-[1-[(3,4-dimetoxifenyl)metyl]-6,7-dimetoxi-2-metyl-3,4-dihydro-1H-isokinolin-2-ium-2-yl]propanoyloxi]pentyl 3-[1-[(3,4-dimetoxifenyl)metyl]-6,7-dimetoxi-2-metyl-3,4-dihydro-1H-isokinolin-2-ium-2-yl]propanoat
LEDER COc1ccc(CC2c3cc(OC)c(OC)cc3CC[N+]2(C)CCC(=O)OCCCCCOC(=O)CC[N+]4(C)CCc5cc(OC)c(OC)cc5C4Cc6ccc(OC)c(OC)c6)cc1OC.[O-]S(=O)(=O)c7ccccc7.[O-]S(=O)(=O)c8ccccc8
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atracurium besilate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C53H72N2O12.2C6H6O3S/c1-54(22-18-38-32-48(62-7)50(64-9)34-40(38)42(54)28-36-14-16-44(58-3)46(30-36)60-5)24-20-52(56)66-26-12-11-13-27-67-53(57)21-25-55(2)23-19-39-33-49(63-8)51(65-10)35-41(39)43(55)29-37-15-17-45(59-4)47(31-37)61-6;2*7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h14-17,30-35,42-43H,11-13,18-29H2,1-10H3;2*1-5H,(H,7,8,9)/q+2;;/p-2
Formel vikt 1242.5004