missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Atrazine-d5 (ethyl-d5), CDN

Produktkod. 30313551
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30313551 0.01 g
30311249 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30313551 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND43890.01G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Atrazine-d5
CAS 163165-75-1
Molekylformel C8 2H5 H9 Cl N5
Kvantitet 0.01 g
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N-(ethyl-d5)-N'-(1-methylethyl)- (9 CI), Atrazine D5 (ethyl-D5), Atrazine D5, Atrazine-d5, Atrazine D5 (ethylamino D5)
InChI formel InChI=1 S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)/i1D3,4D2
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Nc1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1
IUPAC-namn 6-chloro-4-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-2-N-propan-2-yl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Molekylvikt (g/mol) 220.71
Formel vikt 220.1252 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.