missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Atrazine-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Atrazine-d5 |
| CAS | 163165-75-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8 2H5 H9 Cl N5 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Atrazine D5 (ethyl D5), 2-Chloro-4-pentadeuteroethylamino-6-isopropylamine-1,3,5-triazine, Atrazine-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)/i1D3,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Nc1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-4-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-2-N-propan-2-yl-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.71 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?