Läs mer
Atrazine-desethyl-desisopropyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315265
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30315265 1 ml
1 options
Produktkod. 30315265 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10331500AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atrazine-desethyl-desisopropyl
CAS 3397-62-4
Analyt- eller komponentnamn Atrazine-desethyl-desisopropyl
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C3 H4 Cl N5
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C3H4ClN5/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H4,5,6,7,8,9)
LEDER Nc1nc(N)nc(Cl)n1
IUPAC-namn 6-chloro-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 145.55
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 145.0155 g/mol