Läs mer
Atrazine, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Atrazine |
| CAS | 1912-24-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Atrazine |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C8 H14 Cl N5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N2-ethyl-N4-(1-methylethyl)-, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N-ethyl-N'-(1-methylethyl)- (9CI), s-Triazine, 2-chloro-4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)- (8CI), 6-Chloro-N2-ethyl-N4-(1-methylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 1-Chloro-3-ethylamino-5-isopropylamino-2,4,6-triazine, 2-Chloro-4-(ethylamino)-6-(2-propylamino)-s-triazine, 2-Chloro-4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)-s-triazine, 2-Chloro-4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)triazine, 2-Chloro-4-ethylamineisopropylamine-s-triazine, 2-Chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine, 2-Ethylamino-4-isopropylamino-6-chloro-1,3,5-triazine, 2-Ethylamino-4-isopropylamino-6-chloro-s-triazine, 6-Chloro-4-(ethylamino)-2-(isopropylamino)-s-triazine, 6-Chloro-N-Ethyl-N'-(1-methylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, A 361, AAtrex, AAtrex 4L, AAtrex Nine-O, ATZ, Aatrax, Aatrex 4LC, Aatrex L, Akticon, Aktikon, Aktikon PK, Aktinit A, Aktinit PK, Argezin, Atradex, Atragranz, Atranex, Atranex 80WP, Atraphyt, Atrasan, Atrataf, Atrazerba FL, Atrazin, Atrazine, Azoprim, Azoprim 50, CET, Chromozin, Cyazin, Farmozine, G 30027, Gesamprim, Gesaprim, Gesaprim 50, Gesaprim 500, Gesaprim L, Herbatoxol, Hungazin, Hungazin PK, NSC 163046, Nortox 500SC, Nu-Trazine, Oleogesaprim, Oleogesaprim 200, Primatol A, Primoleo, Radazin, Radazin T, Triazine A 1294, Wonuk, Zealin L, Zeapos, Zeazin, Zeazine, Zeopos |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14) |
| LEDER | CCNc1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-4-N-ethyl-2-N-propan-2-yl-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Visa mer |