Läs mer
Atrazine Glutathione Adduct, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Atrazine Glutathione Adduct |
| CAS | 24429-05-8 |
| Molekylformel | C18H30N8O6S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | L-γ-Glutamyl-S-[4-(ethylamino)-6-[(1-methylethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]-L-cysteinylglycine, S-(4-Ethylamino-6-isopropylamino-2-s-triazino)glutathione, Glutathione S-Atrazine, ATR-SG |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30N8O6S/c1-4-20-16-24-17(22-9(2)3)26-18(25-16)33-8-11(14(30)21-7-13(28)29)23-12(27)6-5-10(19)15(31)32/h9-11H,4-8,19H2,1-3H3,(H,21,30)(H,23,27)(H,28,29)(H,31,32)(H2,20,22,24,25,26)/t10-,11-/m0/s1 |
| LEDER | CCNC1=NC(=NC(=N1)SC[C@@H](C(=O)NCC(=O)O)NC(=O)CC[C@@H](C(=O)O)N)NC(C)C |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-3-[[4-(ethylamino)-6-(propan-2-ylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]sulfanyl]-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 486.55 |