Läs mer
Atrazine-hydroxydesethyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-2-hydroxy-6-(isopropylamino)-1,3,5-triazine |
| CAS | 19988-24-0 |
| Molekylformel | C6 H11 N5 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | s-Triazin-2-ol, 4-amino-6-(isopropylamino)- (8CI), 4-Amino-6-[(1-methylethyl)amino]-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2-Hydroxy-4-amino-6-(isopropylamino)-s-triazine, 2-Hydroxydesethylatrazine, 4-Amino-2-hydroxy-6-(isopropylamino)-1,3,5-triazine, Atrazine-hydroxydesethyl, GS 17794, Isopropylammeline, N-Isopropylammeline |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11N5O/c1-3(2)8-5-9-4(7)10-6(12)11-5/h3H,1-2H3,(H4,7,8,9,10,11,12) |
| LEDER | CC(C)Nc1nc(N)nc(O)n1 |
| IUPAC-namn | 4-amino-6-(propan-2-ylamino)-1,3,5-triazin-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.18 |
| Formel vikt | 169.0964 |