Läs mer
Atrazin, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12969394 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12969394 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12969394 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S365
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.75 SEK
    674.52 SEK / 1ml
    Save 124.23 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Atrazin1912-24-91000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atrazine
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 10326-27-9, 67-64-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis-rapporter riktar sig mot analyter med 2 ±% noggrannhet och korrekt för råmaterialrenhet.
CAS Max % 0.1, 99.9
Metoder För US EPA Method 619
Molekylformel BaCl2H4O2
MDL-nummer MFCD00149154
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
InChI-nyckel PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
IUPAC-namn barium(2+);diklorid;dihydrat
Lösningsmedel eller matris Aceton
Molekylvikt (g/mol) 244.26
PubChem CID 5284346
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:86153
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Atrazine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone, atrazine
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning