Läs mer
MedChemExpress Atrial Natriuretic Peptide (ANP) (1-28), rat
Produktkod. 16452058
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16452058 5 mg
1 options
Produktkod. 16452058 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1236
MedChemExpress Atrial Natriuretic Peptide (ANP) (1-28), rat is a major circulating form of ANP in rats, potently inhibits Angiotensin II (Ang II)-stimulated endothelin-1 secretion in a concentration-dependent manner.
Specifications
Renhet 97.72%
CAS 88898-17-3
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Molekylvikt (g/mol) 3062.41 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
Synonym Atrial natriuretic factor (1-28) (rat)