Läs mer
Invitrogen™ Atrial Natriuretic Peptide (ANP) Konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Beskrivning
Konkurrenskraftig Atrial Natriuretic Peptide (ANP). ELISA kvantifierar ANP i human plasma, urin eller cellodlingsmedium.
Metodens princip
Konkurrenskraftig Atrial Natriuretic Peptide (ANP). ELISA Kit för endast forskning är utformat för att kvantitativt mäta ANP som finns i plasma-, urin- och vävnadsodlingsmediaprover. Detta kit rekommenderas inte för serum- eller plasmaprover utan extraktion. En ANP-standard tillhandahålls för att generera en standardkurva för analysen och alla prover bör avläsas från standardkurvan. Standarder eller utspädda prover pipetteras till en klar mikrotiterplatta belagd med en antikropp för att fånga kaninantikroppar. Ett ANP-peroxidaskonjugat läggs till standarderna och proverna i brunnarna. Bindningsreaktionen initieras genom tillsats av en antikropp mot ANP till varje brunn. Efter 1 timmes inkubation tvättas plattan och substrat tillsätts. Substratet reagerar med det bundna ANP-peroxidaskonjugatet. Efter en kort inkubation stoppas reaktionen och intensiteten av den genererade färgen detekteras i en mikrotiterplattläsare som kan mäta vid 450 nm.
Rigorös validering
Varje tillverkade parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och konsistens från lot till lot. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 0,741 till 180 ng/ml |
| Analyskänslighet | 0.25 ng/mL |
| Beskrivning | Atrial Natriuretic Peptide (ANP) Konkurrenskraftig ELISA Utrustning |
| Analysera | Multiplexanalys på Luminex Plattform |
| Konjugera | HRP |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Supernatant, Urin |
| Tillräckligt för | 10 x 96 analyser |
| Målarter | Människa |
| Visa mer |