missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ATRIP Antibody (OTI1G6), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-72270H
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
ATRIP Monoclonal specifically detects ATRIP in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifikationer
| ATRIP | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| PBS with No Preservative | |
| ATRIP | |
| Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 42-309 of human ATRIP (NP_569055) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG2b |
| Western Blot | |
| OTI1G6 | |
| Western Blot | |
| AGS1, ATM and Rad3-related-interacting protein, ATR interacting protein, ATR-interacting protein, DKFZp762J2115, FLJ12343, MGC20625, MGC21482, MGC26740 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Cancer, Checkpoint signaling, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair | |
| 84126.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering