Läs mer
Atropsyra, Mikromol™
Produktkod. 17993706
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17993706 100 mg
17952696 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17993706 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0289.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Atropinsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atropic Acid
CAS 492-38-6
Analyt- eller komponentnamn Atropic Acid
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C9 H8 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ipratropium Bromide Imp. D (EP), 2-Phenylpropenoic Acid, Atropic Acid, Ipratropium Bromide Impurity D, Ipratropium Impurity D
InChI formel InChI=1S/C9H8O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2,(H,10,11)
LEDER OC(=O)C(=C)c1ccccc1
IUPAC-namn 2-fenylprop-2-enosyra
Molekylvikt (g/mol) 148.16
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 148,0524 g/mol