Läs mer
Atropsyra, TRC
Produktkod. 30133345
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133345 1 g
17911945 250 mg
17940465 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133345 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7938501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 492-38-6
Molekylformel C9 H8 O2
Molekylvikt (g/mol) 148.16
Synonym 2-Phenylpropenoic acid, Atropic acid, Ipratropium Bromide Imp. D (EP), Benzeneacetic acid, α-methylene-, Atropic acid (6CI,7CI,8CI), α-Methylenebenzeneacetic acid, 2-Phenylacrylic acid, 2-Phenylprop-2-enoic acid, 2-Propenoic acid, 2-phenyl-, NSC 20987, α-Phenylacrylic acid
IUPAC-namn 2-fenylprop-2-enosyra
LEDER OC(=O)C(=C)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atropic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H8O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2,(H,10,11)
Formel vikt 148.0524