Läs mer
Atropin, 1 mg/ml i acetonitril, Lipomed
Produktkod. 30461142
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30461142 1 ml
1 options
Produktkod. 30461142 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMATR874FB1LA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Atropin, 1 mg/ml i acetonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atropine
CAS 51-55-8
Analyt- eller komponentnamn Atropine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H23 N O3
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Atropine, Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)- (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1 ]oct-3-yl ester, 1 alphaH,5 alphaH-Tropan-3 alpha-ol (+/-)-tropate (ester) (8 CI), Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1 ]oct-3-yl ester, endo-, (3-endo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1 ]oct-3-yl alpha-(hydroxymethyl)benzeneacetate, (+/-)-Atropine, (+/-)-Hyoscyamine, Atropin, Atropinum sulphuricum, DL-Hyoscyamine, Tropine (+/-)-tropate, Tropine tropate, dl-Hyoscyamine, dl-Tropyl tropate
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CN1[C@@H]2 CC[C@H]1 C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3
IUPAC-namn [(1 S,5 R)-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1 ]oktan-3-yl] (2 R)-3-hydroxy-2-fenylpropanoat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 289.37
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 289,1678 g/mol