Läs mer
(±)-Atropine-d3 (N-methyl-d3), CDN
Produktkod. 30319803
Change view
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30319803 0.01 g
30313984 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319803 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND18610.01G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atropine D3 (N-methyl D3)
CAS 60365-55-1
Molekylformel C17 D3 H20 N O3
Kvantitet 0.01 g
Synonym Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 8-(methyl-d3)-8-azabicyclo[3.2.1 ]oct-3-yl ester, endo- (9 CI), Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 8-(methyl-d3)-8-azabicyclo[3.2.1 ]oct-3-yl ester, endo-(±)- (ZCI), α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid endo-8-(methyl-d3)-8-azabicyclo[3.2.1 ]oct-3-yl ester, Atropine-(N-methyl-D3), Atropine D3 (N-methyl D3), (±)-Atropine-D3, (±)-Atropine-D3
InChI formel InChI=1 S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19 H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16-/m0/s1/i1D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])N1[C@@H]2 CC[C@H]1 C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3
IUPAC-namn [rac-(1 R,5 S)-8-(trideuteriomethyl)-8-azabicyclo[3.2.1 ]octan-3-yl] rac-(2 R)-3-hydroxy-2-phenylpropanoate
Molekylvikt (g/mol) 292.3879
Formel vikt 292.1866 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity