missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Atropine-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Atropine-d5 |
| CAS | 2124269-77-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C17H18D5NO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | alpha-(Hydroxymethyl)benzeneacetic Acid-d5 (3-endo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1] oct-3-yl Ester, Atropisol-d5, Atropt-d5, Atropin-d5, (+/-)-Hyoscyamine-d5, Tropine-d5 (+/-)-Tropate, dl-Hyoscyamine-d5, dl-Tropyl Tropate-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16?/i2D,3D,4D,5D,6D |
| LEDER | CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@H](OC(C(CO)C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])=O)C2 |
| IUPAC-namn | (1R,3r,5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl 3-hydroxy-2-(phenyl-d5)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.4 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?