Läs mer
Atropin, Lipomed
Produktkod. 30463127
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30463127 50 mg
1 options
Produktkod. 30463127 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMATR874FB50
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Atropin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atropine
CAS 51-55-8
Analyt- eller komponentnamn Atropine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H23 N O3
Synonym Atropine, Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)- (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1 ]oct-3-yl ester, 1 alphaH,5 alphaH-Tropan-3 alpha-ol (+/-)-tropate (ester) (8 CI), Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1 ]oct-3-yl ester, endo-, (3-endo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1 ]oct-3-yl alpha-(hydroxymethyl)benzeneacetate, (+/-)-Atropine, (+/-)-Hyoscyamine, Atropin, Atropinum sulphuricum, DL-Hyoscyamine, Tropine (+/-)-tropate, Tropine tropate, dl-Hyoscyamine, dl-Tropyl tropate
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CN1[C@@H]2 CC[C@H]1 C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3
IUPAC-namn [(1 S,5 R)-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1 ]oktan-3-yl] (2 R)-3-hydroxy-2-fenylpropanoat
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 289.37
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 289,1678 g/mol