Läs mer
Atropin, Mikromol™
Produktkod. 18043160
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18043160 250 mg
1 options
Produktkod. 18043160 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0289.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Atropin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atropine
CAS 51-55-8
Analyt- eller komponentnamn Atropine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H23 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Atropine, Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)- (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, 1alphaH,5alphaH-Tropan-3alpha-ol (+/-)-tropate (ester) (8CI), Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, endo-, (3-endo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl alpha-(hydroxymethyl)benzeneacetate, (+/-)-Atropine, (+/-)-Hyoscyamine, Atropin, Atropinum sulphuricum, DL-Hyoscyamine, Tropine (+/-)-tropate, Tropine tropate, dl-Hyoscyamine, dl-Tropyl tropate
InChI formel InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16-/m0/s1
LEDER CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3
IUPAC-namn [(1S,5R)-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl] (2R)-3-hydroxy-2-fenylpropanoat
Molekylvikt (g/mol) 289.37
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 289,1678 g/mol