missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Atropine-N-oxide Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30136186
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136186 100 mg
30134019 500 mg
30009688 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136186 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA793860100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4574-60-1
Molekylformel C17 H23 N O4 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 341.83
Synonym Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, (3-endo)-8-methyl-8-oxido-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride (1:1), 1αH,5αH-Tropan-3α-ol, (±)-tropate (ester), 8-oxide, hydrochloride (8CI), Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, (3-endo)-8-methyl-8-oxido-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride (9CI), Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester endo-(±)-, N-oxide, hydrochloride, Atropine N-oxide hydrochloride, Atropine aminoxide hydrochloride, Atropine oxide hydrochloride, Genatropine hydrochloride, Tropinox, Xtro
IUPAC-namn [(1R,5S)-8-methyl-8-oxido-8-azoniabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] (2R)-3-hydroxy-2-phenylpropanoate;hydrochloride
LEDER Cl.C[N+]1([O-])[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Atropine N-Oxide Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H23NO4.ClH/c1-18(21)13-7-8-14(18)10-15(9-13)22-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;1H/t13-,14+,15+,16-,18?;/m0./s1
Formel vikt 341.1394
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.