Läs mer
Atropine sulfate monohydrate, 97+%
Produktkod. 10328270 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10328270 10 g Glasflaska 10g
10743041 25 g Glasflaska 25g
10464525 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10328270 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 226680100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Atropine sulfate monohydrate, CAS # 5908-99-6, is a muscarinic receptor antagonist. | CAS: 5908-99-6 | H2SO4·H2O | 694.85 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Atropin är en kompetitiv och reversibel antagonist av muskarina acetylkolinreceptorer på både centrala och perifera neuroner
  • Atropin isolerades ursprungligen från belladonnaväxten Atropa belladonna men finns även i andra Solanaceae-växter
  • Atropin är ett läkemedel som kan användas för att sänka hjärtfrekvensen, minska salivutsöndringen och behandla förgiftning orsakad av kolinerga eller muskarina medel
Användningsområden
  • Det används för att blockera aktivering av muskarina receptorer hos laboratoriemöss
  • Den kan användas i laboratoriemiljö för att minska mun- och luftvägssekret hos forskningsdjur
  • Atropin har använts för att studera hjärtfrekvens och blodtrycksvariationer hos svin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5908-99-6
Molekylformel H2SO4·H2O
Molekylvikt (g/mol) 694.85
MDL-nummer MFCD00074815
InChI-nyckel PVGPXGKNDGTPTD-IJTOKZDFSA-N
Synonym atropine sulfate hydrate, atropine sulfate monohydrate, 1r,3s,5s-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-yl 3-hydroxy-2-phenylpropanoate; methane; sulfuric acid
PubChem CID 23624044
IUPAC-namn [(lS,5R)-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl]-3-hydroxi-2-fenylpropanoat;svavelsyra;hydrat
LEDER CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)C3=CC=CC=C3.O.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atropine sulfate monohydrate
Aciditet Passes Test
Smältpunkt >187.0°C
Färg Vitt
Tändningsrester 0.2% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Beilstein 21, 27
Merck Index 15, 866
Specifik rotation − 0.60
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in boiling alcohol and glycerol, slightly soluble in chloroform, practically insoluble in ether
Formel vikt 694.85
Procent renhet 97+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Atropine sulfate monohydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P405-Förvaras inlåst.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.