Läs mer
Atropine sulfate monohydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16418286
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16418286 100 mg
1 options
Produktkod. 16418286 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0394
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Atropine (Tropine tropate) sulfate monohydrate is a broad-spectrum and competitive muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) antagonist with anti-myopia effect.
Atropine (Tropine tropate) sulfate monohydrate is a broad-spectrum and competitive muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) antagonist with anti-myopia effect.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atropine sulfate monohydrate
Fysisk form Powder
CAS 5908-99-6
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H23NO3.1/2H2O4S.1/2H2O
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Tropine tropate sulfate monohydrateDL-Hyoscyamine sulfate monohydrate
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (143.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (95.93 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=[S](O)(O)=O.O=C(C(C1=CC=CC=C1)CO)O[C@H]2C[C@@H](CC3)N(C)[C@@H]3C2.[1/2].O.[1/2]
Molekylvikt (g/mol) 347.43
Formel vikt 347.43
Procent renhet 98.0%