Läs mer
Atropine Sulfate Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Atropine sulfate hydrate |
| Analyt- eller komponentnamn | Atropine sulfate hydrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/2C17H23NO3.H2O4S.H2O/c2*1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;1-5(2,3)4;/h2*2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;(H2,1,2,3,4);1H2/t2*13-,14+,15+,16-;;/m00../s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 694.3135 |