Läs mer
Atropin, TRC
Produktkod. 30041130
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041130 5 g
30041260 1 g
30040851 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30041130 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7946305G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-55-8
Molekylformel C17 H23 N O3
Molekylvikt (g/mol) 289.37
Synonym 1αH,5αH-Tropan-3α-ol (±)-tropate (ester) (8CI), Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, endo-, (3-endo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl α-(hydroxymethyl)benzeneacetate, (±)-Atropine, (±)-Hyoscyamine, Atropin, Atropine, Atropinum sulphuricum, DL-Hyoscyamine, Tropine (±)-tropate, Tropine tropate, dl-Hyoscyamine, dl-Tropyl tropate
IUPAC-namn [(1S,5R)-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl] (2R)-3-hydroxy-2-fenylpropanoat
LEDER CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atropine
Analyt- eller komponentnamn Atropine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16-/m0/s1
Lösningstyp Neat
Industry Type Forensics
Kvantitet 5 g
Formel vikt 289.1678
Procent renhet >95%