Läs mer
ATRX 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Produktkod. 16132101
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
16132101 100 μL
1 options
Produktkod. 16132101 Leverantör Abnova Leverantörsnummer H00000546T01.100uL
Western Blotting
Specifikationer
Celllinje 293T
För användning med (applikation) Western Blot
Beskrivning ATRX 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Genaccessionsnr. BC002521
Molekylvikt (g/mol) 10.01
pH-intervall 6.8
Plasmid pCMV-ATRX full-length
Kvalitetskontrolltestning Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-ATRX antibody (H00000546-B01) by western blotting
Kvantitet 100 μL
Förvaringsbuffert 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Värd art Human
Innehåll och lagring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 100UL ATRX 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol