Beskrivning
- Fästbar 2nd Tier Platform fördubblar din skakkapacitet
- Lätt att fästa och säkra utan några verktyg
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Fartygsplattform |
| Vikt (metrisk) | 1.81 kg |
| För användning med (utrustning) | Mini-300 Orbital-Genies/Alla Genie Temp-Shaker-modeller med vidhäftande mattplattform/flaskklämplattform |
| Antal positioner | 1 |
| Garanti och serviceerbjudande | 30 dagar |