Läs mer
Heidolph™ Fäste för provrör
Produktkod. 10049130 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Håller:
Provrör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
10049130 Provrör Varje
1 options
Produktkod. 10049130 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5490100000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    580.59 SEK
    478.50 SEK / Paket med 1
    Save 102.09 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
För användning med Reax top och Reax kontroll
För upp till 10 provrör med ytterdiameter på 10 mm och längd upp till 60 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller Provrör
Rörstorlek 10 mm dia. x 60 mm L
För användning med (utrustning) Upp till 10 provrör med 10 mm diameter upp till 60 mm längd
Antal positioner 10