Läs mer
Heidolph™ Fäste för flaskor
Produktkod. 11721649 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Håller:
0,5 L flaskor
1 L flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
11721649 0,5 L flaskor Paket med 4
11711649 1 L flaskor Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11721649 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5492700000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    907.00 SEK
    860.42 SEK / Paket med 4
    Save 46.58 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
För användning med Reax 20/4, 20/8 och 20/12 shakers
Tillåter användning av (4) 0,5 eller 1 L flaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 0,5 L flaskor
För användning med (utrustning) Reax 20/4, 20/8 och 20/12
Antal positioner 4
Förpackningsmängd 4 Pk.