Läs mer
WTW™ Tillbehör Omrörare för WTW™ Syresond
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10099260
Change view
För användning med (utrustning):
Syresond
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
10099260 Syresond Varje
1 options
Produktkod. 10099260 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 203824
I lager
Specifikationer
Typ Tillsatsomrörare
För användning med (applikation) Ger ett konstant, definierat flöde av sensorn, i kombination med Oxi-Stirrer 300/magnetomrörare
För användning med (utrustning) Syresond