Läs mer
Bollé Safety Attack Clear Safety Goggle
Handla allt Bollé Safety Produkter
:
Frame Color: Clear
Beskrivning
- Soft compression face seal
- Fitted with a single carbon-plus treated polycarbonate lens
- Fog and scratch resistant on both sides
Specifikationer
Specifikationer
| Linsbeläggning | Anti-fog, Scratch-resistant |
| Linsfärg | Clear |
| Antal per förpackning | 1 Ea. |
| Vikt (metrisk) | 91 g |